Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de perfil bajo
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Perfil bajo |
| Material | Circonio |
| Capacidad (métrico) | 250mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 82mm |
| Altura (métrico) | 60mm |
| Product Type | Crisol de circonio |
| Diámetro de base (métrico) | 66mm |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.