Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de perfil bajo
Código de producto. 15411437
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75 mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
33 mm
45mm
46mm
47mm
51 mm
59mm
82mm
102mm
Altura (métrico):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
43 mm
46mm
60mm
66mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15411437
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036083.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil bajo
Material Circonio
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro exterior (métrico) 59mm
Altura (métrico) 46mm
Product Type Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico) 50mm