Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de perfil bajo
Código de producto. p-8000322
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
30 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10508151 15 ml 1 PCS
13433589 15 ml paquete de 6
10603971 30 mL paquete de 6
11778104 30 ml 6 PCS
15320895 45 ml paquete de 6
5 options
Código de producto. 10508151
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560509
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje de perfil bajo Lenz Laborglasinstrumente™ se fabrican con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Formulario bajo
N.° por paquete 1/Paq.
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje
Diámetro (métrico) 35mm
Tipo de tapón Tapa con bola