Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Código de producto. 11758473
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6mL
14mL
25 ml
40mL
80mL
130mL
250mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11758473
Marca: Porcelaines Avignon™ 11303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caliente y enfríe sustancias en el laboratorio con los crisoles de porcelana de perfil bajo Porcelaines Avignon™. Están disponibles en diversas capacidades.
  • Paredes bajas
  • Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
  • Porcelana
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 6mL
Diámetro exterior (métrico) 33mm
Altura (métrico) 21mm
Product Type Crisol