Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Descripción
- Paredes bajas
- Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
- Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 25mm |
| Altura (métrico) | 18mm |
| Product Type | Crisol |