Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6mL
14mL
25 ml
40mL
80mL
130mL
250mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Paredes bajas
- Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
- Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Acabado | Acristalado |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 45mm |
| Altura (métrico) | 29mm |
| Product Type | Crisol |