Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6mL
14mL
25 ml
40mL
80mL
130mL
250mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Paredes bajas
- Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
- Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Capacidad (métrico) | 250mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 90mm |
| Altura (métrico) | 72mm |
| Product Type | Crisol |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion