Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Código de producto. 11728463
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6mL
14mL
25 ml
40mL
80mL
130mL
250mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11728463 14mL 6 PCS
11748473 40mL 6 PCS
11748463 25 ml 6 PCS
11758473 6mL 6 PCS
11768473 80mL 6 PCS
11718463 130mL paquete de 6
11758463 3 ml paquete de 6
11738463 250mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11728463 Proveedor Porcelaines Avignon™ N.º de proveedor 11304
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caliente y enfríe sustancias en el laboratorio con los crisoles de porcelana de perfil bajo Porcelaines Avignon™. Están disponibles en diversas capacidades.
  • Paredes bajas
  • Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
  • Porcelana
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 14mL
Diámetro exterior (métrico) 38mm
Altura (métrico) 24mm
Product Type Crisol