Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala grabada
Código de producto. p-8015492 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
400 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15337884 50 mL paquete de 12
15347884 100 mL 12 PCS
15377884 400 mL paquete de 6
15317894 2000 mL paquete de 6
15337894 3000 mL paquete de 4
5 options
Código de producto. 15337884
Marca: Brand™ 87806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transparente
  • With beaded rim and spout
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polypropylene
Incrementos 10mL
Graduated Sí