Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul
Código de producto. 15367864 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15367864 2000 ml paquete de 6
15397854 25 ml paquete de 12
15242815 50 ml paquete de 12
15307864 400 ml paquete de 6
15317864 500 ml paquete de 6
15337864 600 ml paquete de 6
15387864 3000 ml paquete de 4
15397864 5000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15367864 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 87622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alta claridad
  • Con borde con reborde y boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Incrementos 20 ml
Graduated Sí