Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul
Tienda Brand ProductosDescripción
- Con borde con reborde y boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incrementos | 50 ml |
| Graduated | Sí |