Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de PMP de perfil bajo con escala impresa azul
Código de producto. 15397844 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15397844 100 mL 12 PCS
15654027 10 mL paquete de 12
15377844 25 mL paquete de 12
15387844 50 mL paquete de 12
15664027 150 mL paquete de 12
15307854 250 mL paquete de 6
15317854 400 mL paquete de 6
15327854 500 mL paquete de 6
15337854 600 mL paquete de 6
15347854 1000 mL paquete de 6
15367854 2000 mL paquete de 6
15377854 3000 mL paquete de 4
15387854 5000 mL paquete de 4
13 options
Código de producto. 15397844
Marca: BRAND™ 87508
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transparente
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Transparent
  • Conforms to ISO 7056
  • Graduated with beaded rim and spout
  • Cleaning up to a max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
  • For autoclaving (121°C) beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 mL
Material PMP
Incluye Beaded rim and spout
Incrementos 10mL
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056