Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de inconel de perfil bajo
Código de producto. 15453635
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
25 ml
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Altura (métrico):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15453635 250mL 82mm 60mm cada uno
15423585 15mL 33mm 23mm cada uno
15453595 25 ml 45mm 23mm cada uno
15473605 55mL 46mm 35mm cada uno
15413615 55mL 47mm 43mm cada uno
15473615 75mL 51mm 43mm cada uno
15453625 500mL 102mm 66mm cada uno
15403635 100 ml 59mm 46mm cada uno
8 options
Código de producto. 15453635
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036085.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil bajo
Material Inconel
Capacidad (métrico) 250mL
Diámetro exterior (métrico) 82mm
Altura (métrico) 60mm
Product Type Crisol de Inconel
Diámetro de base (métrico) 66mm