Description
- Con graduación y boquilla
- Paquete de 10 o vaso individual con capacidad para 5000 ml
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 132 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura exterior (métrico) | 185 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados de vidrio |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |