Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo
Código de producto. p-7164759 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10430483 5 ml paquete de 10
10738241 10 ml paquete de 10
10283581 50 ml paquete de 10
3 options
Código de producto. 10430483
Marca: BRAND™ 91210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados de cristal de perfil bajo BRAND cuentan con una boquilla y están fabricado con vidrio borosilicatado 3.3.
  • DIN EN ISO 3819
  • Incluye una boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Boquilla
Tipo Perfil bajo
Graduated No