Learn More
Kartell™ Bandeja profunda de perfil bajo con orificios de drenaje
Descripción
- Orificios de drenaje en todos los lados
- Mangos
- Apilable
- Borde rebajado para ventilación
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 16 L |
| Dimensiones (L x An) | 350 mm x 540 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Bandeja profunda |
| Anchura (métrico) | 540 mm |
| Forma | Rectangulares |