Learn More
Kartell™ Pipetas cuentagotas desechables
Descripción
Moldeadas con soplado en una sola pieza con depósito de fuelle de alta capacidad.Las pipetas cuentagotas desechables Kartell™ son el sustituto perfecto para una pipeta de dos piezas y tetina de caucho.
- Las graduaciones moldeadas permanentes indican la cantidad de líquido aspirado
- La perilla a prueba de fugas y con forma de fuelle proporciona una capacidad de succión potente
- Con marcado CE y aprobado por la IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Depósito de fuelles; diámetro del tubo: 8 mm; Graduaciones: 0,5 ml |
| Material | Polietileno |
| Graduado | Sí |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Longitud (métrico) | 134 mm |
| Desechables | Sí |