Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados de perfil bajo
Código de producto. 11993611
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
600 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11993611 600 mL paquete de 10
10224201 250 mL paquete de 10
10767141 800 mL paquete de 10
3 options
Código de producto. 11993611
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 07001061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los vasos de precipitados de perfil bajo Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan en laboratorios para preparar soluciones, retener y medir líquidos.
  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819
  • Con/sin graduación
  • Fabricado con DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 125 mm
Graduated Sí