Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados de perfil bajo
Descripción
- Conforme a DIN 12331/ISO 3819
- Con/sin graduación
- Fabricado con DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (métrico) | 800 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Cantidad | 10 |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |