Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
- Buena resistencia química
- Graduaciones azules permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
- Puede soportar temperaturas de hasta 170 °C durante períodos cortos
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 159 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | PMP |
| Intervalo de graduación | 500 ml |
| Altura (métrico) | 201mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escala de graduación permanente |