Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul
Código de producto. 10070941
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 16
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10070941 5000 ml paquete de 2
10654432 25 ml paquete de 20
10555811 100 ml paquete de 12
10041071 250 ml paquete de 16
10431765 500 ml cada uno
10063734 1000 ml cada uno
10691742 2000 ml paquete de 4
10601752 3000 ml paquete de 2
8 options
Código de producto. 10070941
Marca: Kartell™ 0172800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
  • Forma tradicional de vaso de precipitados
  • Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
  • Ideales para uso general de laboratorio
  • Fabricado en PMP Kartell ™ TPX™. Magnífica visibilidad y excelente resistencia química
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C, la temperatura máxima que soporta durante periodos cortos es 170 °C
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul indeleble y resistente a disolventes
  • Clase B
  • Conforme a ISO 7056 - 1981 (E), BS 5404 apartado 1
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 190 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material PMP
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 228mm
Incrementos 500 ml
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1
Scale Escala de graduación azul
Modelo Perfil bajo