Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Código de producto. p-7161798
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
10112051 25 mL paquete de 10
10776951 100 mL paquete de 10
10419752 400 mL paquete de 10
10439752 5000 mL cada uno
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10112051
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente™ 07001022
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vaso de precipitados de forma baja
  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819 y además de la norma
  • Con graduación
  • Con boquilla
  • Material: DURAN™
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio
Altura (métrico) 50 mm
Cantidad 10
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331