Learn More
Fluid Metering™ Kit de aislamiento de caudal bajo
Código de producto. 11974138
Encompass
Change view
Click to view available options
Caudal:
50 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11974138 50 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11974138
Marca: Fluid Metering™ R479
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Caudal 50 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Low flow (below 50 mL/min.) applications where minimum system dead volume and maximum chemical inertness is required
Para utilizar con Stainless Steel Pump Heads (Except San)
Incluye Four ferrules, two adapters and assembly/removal tools