Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE sin tapones
Código de producto. 10798511
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10798511 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10798511
Marca: Kautex™ 2000070533
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Los frascos de boca ancha Kautex™ son ideales para líquidos, sustancias pastosas y gránulos.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
  • Frascos redondos traslúcidos de color natural
  • Perfectos para dispensación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento 
  • Tapones disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Formulario Cuello ancho
Material LDPE
Cantidad 1Each
Closure Included No
Graduated No
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de cuello ancho