Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
cada uno
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
- Selle con sellador térmico o bridas de bolsa
- Aptas para el almacenamiento general en el laboratorio
- Disponibles en diversos tamaños y grosores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa de baja densidad |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 500 Unidad |
| Grosor (imperial) | 3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 457 x 152mm |
| Longitud (métrico) | 457 mm |
| Anchura (métrico) | 152 mm |