Learn More
SPEX™ Microesferas de molienda de sílice de adhesión reducida
Código de producto. 15300432 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Microesferas de 400 μm
Microesferas de 800 μm
Tamaño de la unidad:
200 g
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15300432 Microesferas de 400 μm 200 g
15380422 Microesferas de 800 μm 200 g
2 options
Código de producto. 15300432
Marca: SPEX™ 2167
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Las microesferas de molienda de sílice de adhesión reducida SPEX™ son microesferas de molienda de sílice lavadas con ácido que se tratan químicamente para evitar que las muestras se adhieran a la placa de titulación.
  • Se utiliza para lisar muestras diluidas de células en el Geno/Grinder
  • Tratado para eliminar partículas finas y contaminantes
  • Recubierto para reducir la unión no específica de ácidos nucleicos y proteínas
  • Tamaño de la microesfera entre 400 μm y 800 μm aproximadamente
  • Compatible con todas las placas de titulación y juegos de viales de SPEX™ SamplePrep
Especificaciones
Tipo de producto Microesferas de 400 μm
Material Sílice
Cantidad de embalaje Frasco de 200 g