Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Descripción
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
- Los más altos niveles de producción de calidad
- Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
- Máxima precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Composición | Ácido nítrico del 2,5 al 5 % |
| Intervalo de pH | 0,1 |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| Cantidad | 100 mL |
| temp | De 0 a 0,5 mg/l |
| Requisitos de almacenamiento | 20 °C |
| Tipo | Solución de test de DEHA |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid