Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
100 mL
15 ml
200/Paq.
250/Paq.
Tipo:
Comprimidos para pruebas de EDTA
Comprimidos para pruebas de glicina DPD
Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl)
Solución de test de DEHA
pH universal
Formato:
Líquido
Tableta
Tamaño de la unidad:
100 ml
100 tabletas
15 ml
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
Descripción
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
- Los más altos niveles de producción de calidad
- Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
- Máxima precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Composición | Ácido bórico del 40 al 45 %, componentes no peligrosos del 40 al 45 %, sal disódica de EDTA del 5 al 15 % |
| Intervalo de pH | 4,5 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | De 0,02 a 0,5 mg/l |
| Tipo | Comprimidos para pruebas de EDTA |