Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Description
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
- Los más altos niveles de producción de calidad
- Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
- Máxima precisión
Specifications
Specifications
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo | Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl) |