Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Código de producto. 12848121
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
100 mL
15 ml
200/Paq.
250/Paq.
Tipo:
Comprimidos para pruebas de EDTA
Comprimidos para pruebas de glicina DPD
Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl)
Solución de test de DEHA
pH universal
Formato:
Líquido
Tableta
Tamaño de la unidad:
100 ml
100 tabletas
15 ml
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. 12848121
Marca: Lovibond™ 502171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator Lovibond™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
  • Los más altos niveles de producción de calidad
  • Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
  • Máxima precisión
Especificaciones
Formato Tableta
Para utilizar con (aplicación) Análisis del agua
Para utilizar con (equipo) Colorímetro y espectrofotómetro
Cantidad 250/Paq.
Tipo Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl)