Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Código de producto. 10787833
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
100 mL
15 ml
200/Paq.
250/Paq.
Tipo:
Comprimidos para pruebas de EDTA
Comprimidos para pruebas de glicina DPD
Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl)
Solución de test de DEHA
pH universal
Formato:
Líquido
Tableta
Tamaño de la unidad:
100 ml
100 tabletas
15 ml
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10787833
Marca: Lovibond™ 461185
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator Lovibond™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
  • Los más altos niveles de producción de calidad
  • Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
  • Máxima precisión
Especificaciones
Color Amarillo
Composición Ácido nítrico del 2,5 al 5 %
Intervalo de pH 0,1
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Análisis del agua
Para utilizar con (equipo) Colorímetro y espectrofotómetro
Cantidad 15 ml
temp De 0 a 0,5 mg/l
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Tipo Solución de test de DEHA