Learn More
Lovibond™ Reactivos de repuesto para CHECKIT™ Comparator: Comprimidos de cobre n.º 2
Click to view available options
temp:
de 0,05 a 5, de 0 a 1 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Composición | Ácido bórico del 20 al 25 %, componentes no peligrosos del 60 al 70 %, trihidrato de tioglicolato de calcio del 5 al 10 %, ácido adípico al 2,5 % |
| Intervalo de pH | 5,7 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| temp | de 0,05 a 5, de 0 a 1 mg/l |
| Método de prueba | Biquinolina |
| Tipo | Comprimido de cobre n.º 2 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid