Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de amoníaco, para pruebas de tubos, intervalo alto
Código de producto. 15248103
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
15248103 25 cada uno
1 options
Código de producto. 15248103
Proveedor: Lovibond™ 535650
Includes
Reactivo de cianurato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), reactivo de salicilato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), tubo de dilución HR AM (50 ct.)
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
  • Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
  • Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
  • Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
  • “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
  • El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros
Incluye 5 ml de reactivo de cianurato de amoniaco (paquete de 100), 5 ml de reactivo de salicilato de amoniaco (paquete de 100), tubo de dilución HR AM de 50 ct.
Nº de pruebas 25
temp De 0 a 50 mg/l
Método de prueba Salicilato
Tipo Conjunto de reactivos de amoniaco de alto intervalo
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • high range vario am test tube reagent
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,sodium salicylate, sodium nitroprusside