Learn More
Lovibond™ Conjunto de reactivos: Fósforo hidrolizable total y ácido
Click to view available options
temp:
De 0,02 a 1,1 mg/l de P/0,06 a 5 mg/l de PO4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Vial de reactivo ácido (50 ct), reactivo de fosfato 3 (muestra de 10 ml, paquete de 50), reactivo de persulfato de potasio (muestra de 10 ml, paquete de 50), hidróxido sódico (1,54 N, 100 ml), agua desionizada (100 ml)
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Orbeco-Hellige and Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros, reactor |
| Incluye | Vial de reactivo de ácido de 50 ct., 10 ml de reactivo de fosfato 3 (paquete de 50), 10 ml de reactivo de persulfato de potasio (paquete de 50), 1,54 N 100 ml de hidróxido sódico, 1 N 100 ml de hidróxido sódico, 100 ml de agua desionizada |
| Nº de pruebas | 50 |
| temp | De 0,02 a 1,1 mg/l de P/0,06 a 5 mg/l de PO4 |
| Método de prueba | Digestión ácida/ácido ascórbico |
| Tipo | Conjunto de reactivos hidrolizables de fosfato total y ácido |