Learn More
Lovibond™ Reactivos Powder Pack™: Hierro ferrum; 10 ml
Código de producto. 10691694
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,02 a 3 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. temp unitSize
10691694 De 0,02 a 3 mg/l paquete de 100
1 options
Código de producto. 10691694
Marca: Lovibond™ 530560
Reactivo en dosis de unidad premedido para análisis de calidad del agua
  • Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • La muesca de “fácil apertura” facilita la apertura del paquete
  • Crea una “V” con facilidad, para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
  • El borde biselado impide que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Compliance
El reactivo de hierro-ferrum está aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Composición Ditionito sódico del 30 al 40 %, disulfito disódico del 20 al 30 %, tiosulfato sódico del 30 al 40 %, monohidrato de monoclorhidrato de 1-10fenantrolina del 1 al 5 %, dihidrato tribásico de citrato sódico del 1 al 10%
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
temp De 0,02 a 3 mg/l
Método de prueba 1,10-fenantrolina
Tipo Reactivo de hierro ferrum
Volumen (imperial) 0,33 oz
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vario Ferro F10, 25Ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium dithionite, disodium disulphite,1, 10-phenanthroline, methenamine