Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetro de sobremesa NC45 sin contacto
Click to view available options
Wavelength Range:
De 400 a 700 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Se utiliza para medir numerosos tipos de muestras húmedas y secas, como polvos, pastas, geles, plásticos y pinturas. El diseño «sin contacto» permite la medición detallada del color de elementos de forma irregular, como gránulos y sedimentos.
- Geometría: 45°/0°
- Iluminación LED de todo el sistema
- Visibilidad Line of Sight™ en la muestra
- Active Visual Targeting™ proyecta un anillo de objetivo iluminado prominente en la muestra
- Tamaños de punto de medición doble: 6 mm y 12 mm
- El sensor de brillo integrado proporciona valores de brillo correlacionados en 60°
- Software Flexible Quality Control
- Escala de color: CIE 94, CIE L™ u™ v™ Color Space, CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), CMC Tolerancing, índice de blanco (ASTM E 313), coordenadas cromáticas XYY, valores de trisestímulos XYZ, índice de amarillo (ASTM E 313), diferencia de color Delta E™, comunicación incorrecta de datos de color, datos espectrales (absorbancia), una guía para trayectoria óptica por escala de color
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL 61010-1, CSA 22.2 n.º 1010.1 e IEC (EN) 61010-1 |
| Conexiones | USB 2 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,75 x 14 x 16 pulg (24,8 x 35,6 x 40,6cm) |
| Tensión | 24V |
| Wavelength Range | De 400 a 700 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos y bebidas, recubrimientos, textiles, químicos, farmacéuticos y cosméticos, médicos y clínicos, productos para el hogar, plásticos, soluciones de azúcar, jarabes y miel |
| Altura (imperial) | 16 in |
| Altura (métrico) | 40,6cm |
| Longitud (imperial) | 9,75 in |
| Longitud (métrico) | 24,8cm |
| Mostrar más |