Learn More
Lovibond™ Pastillas rápidas DPD n.º 3
Descripción
El práctico envase en blíster permite al usuario empujar el comprimido a través del papel de aluminio directamente en la muestra
El comprimido DPD n.º 1 se utiliza para medir el cloro libre; a continuación, el comprimido DPD n.º 3 se utiliza para medir el cloro total.
- Cada comprimido está herméticamente sellado en un sobre de papel de aluminio individual que lo protege de las condiciones ambientales para una mayor vida útil
- Para su uso con kits de pruebas de cloro Aqua Comparator™
- Intervalo: De 0 a 1 mg/l.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Composición | Yoduro de potasio del 10 al 20 %, componentes no peligrosos del 80 al 90 %, celulosa del 0,1 al 1 % |
| Intervalo de pH | 6,3 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| temp | De 0 a 1 mg/l |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Comprimido rápido de DPD n.º 3 |