Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Fosfato
Código de producto. 10414682
Click to view available options
temp:
De 0 a 80 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10414682
Marca: Lovibond™ 147250
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Comprimidos de fosfato HR (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa aqua comparator™, disco Aqua comparator™, comprimidos de fosfato HR, celdas de muestra 2 x 13,5 mm, trituradora de comprimidos, instrucciones, estuche de transporte
Nº de pruebas 100
temp De 0 a 80 mg/l
Tipo Kit de pruebas de fosfato
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COMPARATOR LOVIBOND PHOSPHATE HR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium bisulphate, ammonium chloride, boric acid, ammonium meta-vanadate