Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro total
Click to view available options
temp:
de 0 a 3,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Carcasa Aqua Comparator
- Disco Aqua Comparator
- Reactivo de DPD total, muestra de 5 ml (paquete de 100)
- 2 células de muestras de 13,5 mm
- Triturador de pastillas
- Instrucciones
- Estuche de transporte
- Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 5 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua periódico |
| Incluye | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, reactivo DPD total, muestra de 5 ml, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | de 0 a 3,5 mg/l |
| Tipo | Kit de prueba de cloro libre y total |