Learn More
Lovibond™ Reactivo de comprimidos para el fotómetro de intervalo alto Alka-M
Código de producto. 15301805
Change view
Click to view available options
temp:
De 5 a 500 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. temp unitSize
15301805 De 5 a 500 ppm paquete de 100
1 options
Código de producto. 15301805
Marca: Lovibond™ 513240BT
Comprimidos de fotómetro de intervalo alto Lovibond Alka-M, comprimido Alka-M HR, intervalo: De 5 a 500 ppm, naranja, composición: Ácido adípico del 10 al 20 %, componentes no peligrosos del 80 al 90 %, formato: Comprimido, para usar en: Análisis de agua, colorímetro MD600, espectrofotómetro SpectroDirect y Multidirect, XD7000 y AquaPro6, método: Indicador de ácido
Comprimidos de fotómetro de intervalo alto Lovibond Alka-M, comprimido Alka-M HR, intervalo: De 5 a 500 ppm, naranja, composición: Ácido adípico 10 a 20 %, componentes no peligrosos 80 a 90 %, formato: Comprimido, para usar en: Análisis de agua, colorímetro MC500, espectrofotómetro SP600, AquaPRO6, método: Indicador de ácido
Especificaciones
Color Naranja
Composición Ácido adípico 10 a 20 %, componentes no peligrosos 80 a 90 %
Intervalo de pH 3,1
Formato Tableta
Para utilizar con (aplicación) Análisis del agua
Para utilizar con (equipo) Colorímetro MC500, espectrofotómetro SP600, AquaPro6
temp De 5 a 500 ppm
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Método de prueba Indicador de ácido
Tipo Comprimido Alka-M HR
compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 PASTILLE ALCALINITE - M HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: adipic acid