Learn More
Losartan, MedChemExpress
Código de producto. 16489847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16489847 5 g 5 g
16461689 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16489847
Marca: Medchem Express HY17512
MedChemExpress Losartan is an angiotensin II receptor antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 receptors with IC50 of 20 nM.
Losartan is an angiotensin II receptor antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 receptors with IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan
CAS 114798-26-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClN6O
Cantidad 5 g
Sinónimo DuP-753
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (236.46 mM)
SMILES OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)C=C2
Peso molecular (g/mol) 422.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.91
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation