Learn More
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Losartan (D4 Carboxylic Acid) |
| CAS | 1246820-62-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula molecular | C22H17D4ClN6O2 |
| Color | Off-White |
| Sinónimo | E-3174 D4 EXP-3174 D4 |
| SMILES | ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1 |
| Industry Type | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular (g/mol) | 440.92 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.