Learn More
IKA™ Loopster Digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13407669 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 rpm a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
13407669 De 5 rpm a 80 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 13407669
Marca: IKA™ 0004016000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un rotador digital para una mezcla suave pero eficaz con velocidad ajustable, ideal para muestras biológicas, especialmente muestras de sangre.
  • Adecuado para separar y mezclar procesos de polvo y líquido Muestras en tubos Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50 ml
  • Los accesorios fácilmente extraíbles permiten una limpieza rápida y sencilla del unidad de muestras derramadas
  • Ángulo giratorio libremente ajustable
  • Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1 s a 99:59 h
  • Contador: Visualización del tiempo de agitación
  • Se puede usar con temperaturas de 4 °C a 50 °C en incubadoras
  • Pantalla de código de errores
  • Fácil manejo con teclado de lámina
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Intervalo de velocidad de 5 a 80 rpm
Información de órdenes
Nota: Los discos de fijación deben solicitarse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo Ajustables
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 80 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 24 V CC, 50-60 Hz, 1 A
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Amperaje 1 A
Certificaciones/conformidad IP21 DIN EN60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Tipo de controlador 1rpm
Modelo Loopster digital
Pantalla LED de 7 segmentos
Para utilizar con (aplicación) Mezcla y separación de muestras biológicas
Rango de humedad 80 %
Intervalo del temporizador De 1 s a 99:59 h