Learn More
Lonza™ SYBR™ Green I Nucleic Acid Gel Stain
Descripción
- Highly sensitive fluorescent stain
- Exhibits excellent signal-to-noise ratio with no background fluorescence
- Detects as little as 60pg dsDNA or 1–2ng oligos at 300nm transillumination
- Provides maximum performance when gels are poststained
- Ideal for detecting small amounts of DNA in low copy number PCR products, apoptosis studies, and heteroduplex analysis
Producto con licencia de Cambrex de Molecular Probes, Inc. Para uso exclusivo en investigación y control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 189 °C |
| Color | Green |
| Concentración | 10,000X |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Detection of dsDNA and oligonucleotides in agarose and polyacrylamide gels |
| Cantidad | 2 x 500 μL |
| Requisitos de almacenamiento | - 20 °C |
| Tipo de producto | DNA Stain |
| Stain Type | SYBR Green I |