Learn More
Lonza™ Casetes de ARN del sistema FlashGel™
Código de producto. p-4684348
Change view
Click to view available options
Pocillos:
16 + 1 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 9
Código de producto. Pocillos unitSize
11577855 16 + 1 pocillos paquete de 9
1 options
Código de producto. 11577855
Marca: Lonza™ 57028
Casetes optimizados para ARN.Los casetes de ARN del sistema FlashGel™ se recomiendan para realizar verificaciones y análisis del ARN total, comprobaciones rápidas del ARN nativo y comprobaciones de la degradación del ARN y la pureza del ARNm.
Contiene tampón y geles de agarosa preteñidos, lo que minimiza la exposición del usuario a tinciones potencialmente mutágenas y reactivos peligrosos
  • Los casetes albergan todo el gel, la tinción y el tampón de funcionamiento
  • Proteja las muestras de cualquier contaminación por ARNasa
  • Diseñados para ofrecer rendimiento y pureza, y con garantía de ausencia de ARNasa
  • Para uso exclusivo en investigación o fabricación
  • No apto para su uso en procedimientos de diagnóstico in vitro, uso de fármacos ni para su administración a seres humanos o animales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.2%
Intervalo de separación 0.5 to 9 kb
Pocillos 16 + 1 pocillos
Formulación 1.2% Agarose
Para utilizar con (aplicación) Analysis of total RNA, quick checks of native RNA and checking RNA degradation and mRNA purity
Contenido del kit Agarose Gel, Stain and Buffer
Material Agarosa
Cantidad 9 Paq.
Longitud del casete (imperial) 4,5 in
Longitud del gel (imperial) 2,7 in
Longitud del casete (métrico) 11.5 cm
Longitud del gel (métrico) 7 cm
Anchura del casete (imperial) 4,2 in
Anchura del casete (métrico) 10.7 cm
Anchura del gel (métrico) 8.4 cm
Altura del casete (imperial) 0,6 in
Altura del casete (métrico) 1.7 cm
Tipo de producto RNA Cassettes