Learn More
Lonza™ Estándares de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 ng/μL |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Supplied at various concentrations in TE Buffer and each includes a vial of 6X Sample Loading Buffer 1mL total volume 15% w/v Ficoll 400, 0.06% w/v Bromophenol Blue, 0.06% w/v Xylene cyanol FF, 30mM EDTA |
| Para utilizar con (aplicación) | Size determination of DNA samples |
| Incrementos | 100 bp |
| N.º de bandas | 30 |
| Cantidad | 150 μL |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |