Learn More
Lonza™ PBS AccuGENE™
Código de producto. p-4390118
Change view
Click to view available options
Concentración:
10X
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Concentración unitSize
11588025 10X 1 litro
1 options
Código de producto. 11588025 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 51226
Soluciones listas para su uso ideales para una amplia gama de aplicaciones de biología molecular
Los tampones de biología molecular AccuGENE son soluciones listas para su uso ideales para una amplia gama de aplicaciones de biología molecular.Cada reactivo se prepara con 18 megOhm de agua, se filtra con un filtro de 0,2 micras y se rellena en frascos estériles.
  • Fiabilidad: Se fabrica de acuerdo con estrictas normas de control de calidad para garantizar la uniformidad de lote a lote.
  • Alta calidad: No se pueden detectar actividades de ADNasa, ARNasa o proteasa a menos que se indique lo contrario.
  • Eficacia: Las soluciones preparadas eliminan el tiempo de preparación del experimento.
  • Flexibilidad: Hay soluciones personalizadas disponibles para satisfacer las necesidades individuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una amplia gama de aplicaciones de biología molecular
pH 7.4
Cantidad 1000mL
Formulación KH2PO4 0.017M, Na2HPO4 0.05M, NaCl 1.5M