Learn More
Fisherbrand™ Embudos analíticos de vástago largo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altura (métrico):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Longitud del tubo (métrico):
5,2cm
6,1cm
6,5cm
8 cm
8,8cm
9,9cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 6,6cm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 10,9 cm |
| Ángulo | Recipiente de 58° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro del filtro (métrico) | 11 cm |
| Longitud del tubo (métrico) | 6,5cm |