Learn More
Fisherbrand™ Embudos analíticos de vástago largo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11977904 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altura (métrico):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Longitud del tubo (métrico):
5,2cm
6,1cm
6,5cm
8 cm
8,8cm
9,9cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8cm paquete de 24
11987904 225 ml 17,7 cm 9,9cm paquete de 24
11977914 50 ml 10,9 cm 6,5cm paquete de 36
11967914 37 ml 10,2 cm 6,1cm paquete de 36
11987914 100 ml 14,1 cm 8 cm paquete de 36
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2cm paquete de 36
6 options
Código de producto. 11977904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
  • Pendientes en la superficie estriada interior para una filtración rápida
  • Utilizan papel de filtro estándar
  • Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
  • Ángulo del embudo: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 9,2cm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 16,1 cm
Ángulo Recipiente de 58°
Esterilizables en autoclave
Diámetro del filtro (métrico) 16,1cm
Longitud del tubo (métrico) 8,8cm