Learn More
Fisherbrand™ Embudos analíticos de vástago largo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11967914 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altura (métrico):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Longitud del tubo (métrico):
5,2cm
6,1cm
6,5cm
8 cm
8,8cm
9,9cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. 11967914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
  • Pendientes en la superficie estriada interior para una filtración rápida
  • Utilizan papel de filtro estándar
  • Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
  • Ángulo del embudo: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 5,5cm
Capacidad (métrico) 37 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 10,2 cm
Ángulo Recipiente de 58°
Esterilizables en autoclave
Diámetro del filtro (métrico) 9 cm
Longitud del tubo (métrico) 6,1cm